Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Mini gama de 6 niveles
Código de producto. 11766358
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 132 °C a 160 °C
De 166 °C a 193 °C
De 199 °C a 232 °C
De 241 °C a 290 °C
De 44 °C a 62 °C
De 65 °C a 93 °C
De 99 °C a 127 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11766358 De 65 °C a 93 °C paquete de 10
11776358 De 99 °C a 127 °C 10 PCS
11786358 De 132 °C a 160 °C 10 PCS
11796358 De 166 °C a 193 °C 10 PCS
11756358 De 44 °C a 62 °C 10 PCS
11706368 De 199 °C a 232 °C paquete de 10
11716368 De 241 °C a 290 °C paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11766358 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M06STHERG3D01P1
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) 0,47 in
    Altura (métrico) 12 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 32 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Indicador de temperatura de 6 °niveles 65 °C a 93 °C (149 °F a 199 °F) Rango 3
    Relleno del termómetro Tecnología de cera fundida
    Peso (métrico) 9 g
    Tipo de producto Minitiras de medición de temperatura
    Longitud (imperial) 1,26 in
    Descripción Thermax Indicador de temperatura de 6 niveles: °de 65 °C a 93 °C (de 149 °F a 199 °F)
    Temperatura máx. (imperial) 199 °F
    Temperatura máxima 93°C
    Temperatura mín. (imperial) 149 °F
    Temperatura mín. (métrico) 65°C
    Intervalo de temperatura (imperial) 149 °F a 199 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) De 65 °C a 93 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares.
    Exactitud ± 1 °C
    Subdivisión 65 °C, 71 °C, 77 °C, 82 °C, 88 °C, 93 °C (149 °F, 160 °F, 171 °F, 180 °F, 190 °F, 199 °F)