Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Micro rango de 4 niveles
Código de producto. 11780899
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 116 °C a 132 °C
De 160 °C a 177 °C
De 182 °C a 199 °C
De 204 °C a 224 °C
De 49 °C a 65 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11780899 De 49 °C a 65 °C paquete de 10
11710909 De 116 °C a 132 °C paquete de 10
11730909 De 160 °C a 177 °C paquete de 10
11740909 De 182 °C a 199 °C paquete de 10
11750909 De 204 °C a 224 °C paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11780899 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M04MTHERG2C01P1
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) 0,15 in
    Altura (métrico) 4 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 11 mm
    Material Poliéster con adhesivo acrílico, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Microtiras indicadoras de temperatura de 4 niveles, rango °de 49 °C a 65 °C, 2
    Relleno del termómetro Tecnología de cera fundida
    Peso (métrico) 7 g
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 0,43 in
    Descripción Thermax Microtiras indicadoras de temperatura de 4 niveles (49 °C a 65 °C)
    Temperatura máx. (imperial) 149 °F
    Temperatura máxima 65 °C
    Temperatura mín. (imperial) 120 °F
    Temperatura mín. (métrico) 49 °C
    Intervalo de temperatura (imperial) 120 °F a 150 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) De 49 °C a 65 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares.
    Exactitud ± 1 °C
    Subdivisión 49 °C, 54 °C, 60 °C, 65 °C
    Pantalla Horizontal
    Anchura (métrico) 4 mm