Learn More
Thermographic Measurements Thermax Tiras indicadoras de temperatura de 10 niveles: °de 77 °C a 127 °C (de 171 °F a 261 °F)
Beschreibung
- Respuesta inmediata
- Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
- Resistente al aceite, al agua y al vapor.
- Económicos y sencillos de utilizar
- Autoadhesivo
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Cumple con REACH, cumple con RoHS, ISO9001 |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la temperatura de la superficie |
| Altura (imperial) | 2,01 in |
| Altura (métrico) | 51 mm |
| Incluye | Tira indicadora |
| Longitud (métrico) | 51 mm |
| Material | Plástico |
| Peso (métrico) | 9 g |
| Anchura (imperial) | 4,09 in |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?