Learn More
Thermographic Measurements Thermax Tiras indicadoras de temperatura de 10 niveles, °de 132 °C a 182 °C (de 270 °F a 360 °F)
Código de producto. 17729398
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 132 °C a 182 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17729398 De 132 °C a 182 °C paquete de 10
1 options
Código de producto. 17729398 Proveedor Thermographic Measurements N.º de proveedor M10STHERGCD01P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.65€
    11.65€ / paquete de 10
    Ahorro 13.00€
    52% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada.
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor.
  • Económicos y sencillos de utilizar
  • Autoadhesivo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con REACH, cumple con RoHS, ISO9001
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Medición de la temperatura de la superficie
Altura (imperial) 2,01 in
Altura (métrico) 51 mm
Incluye Tira indicadora
Longitud (métrico) 51 mm
Material Plástico
Peso (métrico) 9 g
Anchura (imperial) 4,09 in
Tipo de producto Tira indicadora de temperatura autoadhesiva
Longitud (imperial) 2,01 in
Temperatura máx. (imperial) 360 °F
Temperatura máxima 182°C
Temperatura mín. (imperial) 270 °F
Temperatura mín. (métrico) 132 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 270 °F a 360 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 132 °C a 182 °C
Calibrated No
Para utilizar con (equipo) Superficies
Exactitud ±1,5 °C menos de 154 °C y ±4 °C arriba
Subdivisión 10 niveles
Pantalla Vertical
Anchura (métrico) 104 mm
Báscula Celsius y Farenheit