Descripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con reconocimiento UL |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco, Translúcido |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Vinilo |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta de impresora de transferencia térmica |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |