Learn More
Texwipe™ Hisopos de algodón estériles
Descripción
- Adherida a un eje de madera o poliestireno mediante adhesivo de base acuosa
- Los procesos automatizados de alta precisión se utilizan para hacer hisopos con tolerancias rigurosas y uniformes
- Hisopos envasados individualmente y fáciles de abrir para garantizar la esterilidad
- Irradiado con rayos gamma hasta el nivel de garantía de esterilidad de 10-6 de acuerdo con ANSI/AAMI/ISO11137
- Los hisopos preesterilizados eliminan el reenvasado, la documentación y la validación de
- hisopos esterilizados en autoclave
- Código de lote y fecha de caducidad marcados en cada paquete
- Incluye código de barras para el control de inventario
- Certificados de irradiación y cumplimiento adjuntos
- Envase etiquetado para uso global
Aplicaciones:
Muestreo diagnóstico, monitorización ambiental y limpieza con disolventes como IPA
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 6,1 in |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Longitud (métrico) | 155 mm |
| Longitud del mango (imperial) | 5,3 in |
| Longitud del mango (métrico) | 137 mm |
| Material | Algodón de grado USP |
| Anchura de la cabeza (imperial) | 0,25 pulg |
| Anchura de la cabeza (métrico) | 6.4mm |
| Esterilidad | Estéril |
| Material del mango | Madera |
| Mostrar más |