Learn More
Texwipe™ Hisopos de algodón estériles
Código de producto. 15823886
Cambiar vista
Click to view available options
Material del mango:
Madera
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del mango Tamaño de la unidad
15823886 Poliestireno paquete de 500
17435353 Madera paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15823886 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor STX705P
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Hecho en 100 % algodón de calidad USP
  • Adherida a un eje de madera o poliestireno mediante adhesivo de base acuosa
  • Los procesos automatizados de alta precisión se utilizan para hacer hisopos con tolerancias rigurosas y uniformes
  • Hisopos envasados individualmente y fáciles de abrir para garantizar la esterilidad
  • Irradiado con rayos gamma hasta el nivel de garantía de esterilidad de 10-6 de acuerdo con ANSI/AAMI/ISO11137
  • Los hisopos preesterilizados eliminan el reenvasado, la documentación y la validación de
  • hisopos esterilizados en autoclave
  • Código de lote y fecha de caducidad marcados en cada paquete
  • Incluye código de barras para el control de inventario
  • Certificados de irradiación y cumplimiento adjuntos
  • Envase etiquetado para uso global
Aplicaciones:
Muestreo diagnóstico, monitorización ambiental y limpieza con disolventes como IPA
Especificaciones
Longitud (imperial) 6,1 in
Tipo de producto Hisopo
Longitud (métrico) 155mm
Longitud del mango (imperial) 5,3 in
Longitud del mango (métrico) 137mm
Material Algodón de grado USP
Anchura de la cabeza (imperial) 0,23 in
Anchura de la cabeza (métrico) 6mm
Esterilidad Estéril
Material del mango Poliestireno
Material de la punta Algodón