Learn More
Texwipe™ Hisopo ESD CleanFoam™ micro
Código de producto. 15772426 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
90,7mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15772426 90,7mm paquete de 500
1 options
Código de producto. 15772426 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX757E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    84.53€ / paquete de 500
    Ahorro 18.47€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilícelo donde la ESD pueda ser un problema
La serie de hisopos ESD de Texwip™ incluye un mango Stat-Rite™, un polímero disipativo patentado, para proporcionar protección ESD limpia sin que se aporten partículas contaminantes al proceso o al medioambiente.
  • La construcción completa de enlaces térmicos elimina la contaminación del adhesivo
  • Disipa las cargas en menos de dos segundos cuando se utiliza con un disolvente
  • Sin que surjan partículas de carbono, metales o contaminantes antiestáticos iónicos
  • Paleta de cabeza flexible, mango translúcido
  • Material: Espuma de poliuretano de 100 ppi
  • Longitud de la cabeza: 10mm (0,39 in)
  • Ancho de la cabeza: 3,8mm (0,15 in)
  • Grosor del cabezal: 3,4mm (0,13 in)
  • Longitud total: 90,7mm (3,57 in)
Montaje de electrónica, placas de circuitos y pantallas; unidad de disco duro; dispositivo médico; microelectrónica; óptica; semiconductor
Información de órdenes
Envasados en bolsa antiestática
Especificaciones
Estructura Paleta de cabezal flexible, empuñadura compacta
Diámetro del mango (imperial) 0,118 in
Longitud (imperial) 3,571 in
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la limpieza de zonas muy pequeñas, niveles muy bajos de residuos no volátiles, úselo en donde la ESD pueda ser un problema
Color del asa Translúcido
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 3mm
Longitud (métrico) 90,7mm
Longitud del mango (imperial) 3,177 in
Longitud del mango (métrico) 80,7mm
Material Espuma de poliuretano de 100 ppi
Longitud de la punta (imperial) 0,394 in
Longitud de la punta (métrico) 10mm
Anchura de la punta (métrico) 7mm
Anchura de la punta 0,189 in
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Transplex
Material de la punta Espuma de poliuretano