Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie Transplex™/ESD
Código de producto. 15792426 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de punta:
Paleta flexible
Puntiagudo
Diámetro de la punta (métrico):
3,5mm
4mm
6,8mm
Longitud del mango (métrico):
3mm
78,5mm
80,5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta Diámetro de la punta (métrico) Longitud del mango (métrico) Tamaño de la unidad
15792426 Paleta flexible 6,8mm 3mm paquete de 100
15742426 Puntiagudo 3,5mm 78,5mm paquete de 500
15613357 Paleta flexible 4mm 80,5mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15792426 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX761D
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Control de ESD sin contaminar la carga de carbono o metal
Muy adecuado para aplicaciones con dispositivos sensibles a ESD que requieren una limpieza de baja contaminación, como el conjunto de unidad de disco rígido resistente a imanes, la fabricación de dispositivos médicos electrónicos y la limpieza y reparación de placas.
  • Disipe de forma segura las cargas eléctricas en menos de dos segundos cuando se utiliza con disolventes como IPA
  • Asa fabricada con una revolucionaria aleación de plástico que disipa de forma segura las cargas eléctricas sin contaminar los aditivos
  • No confíe en la humedad atmosférica
  • No contienen silicona, carbono, metales o antiestáticos iónicos florecientes
  • La selección de sustratos del cabezal incluye CleanFoam™ de bajos residuos o poliéster Alpha™ lavado
  • Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
  • El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
  • El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
  • Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Estructura Paleta de cabezal flexible, empuñadura larga
Diámetro del mango (imperial) 0,118 in
Longitud (imperial) 6,457 in
Para utilizar con (aplicación) Muy adecuado para aplicaciones con dispositivos sensibles a ESD que requieren una limpieza de baja contaminación, como el conjunto de unidad de disco rígido resistente a imanes, la fabricación de dispositivos médicos electrónicos y la limpieza y reparació
Color del asa Translúcido
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 3mm
Longitud (métrico) 164mm
Longitud del mango (imperial) 0,118 in
Longitud del mango (métrico) 3mm
Grosor (métrico) 4mm
Longitud de la punta (imperial) 0,669 in
Tipo de mango Largo
Longitud de la punta (métrico) 17mm
Anchura de la punta (métrico) 4mm
Anchura de la punta 0,15 in
Diámetro de la punta (métrico) 6,8mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,268 in
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Aleación de plástico
Estilo de punta Paleta flexible
Material de la punta Espuma de poliuretano