Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie CleanFoam™
Código de producto. 15712426 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
2,63 in
2,65 in
2,744 in
2,756 in
2,795 in
6,41 in
Estilo de punta:
Los tubos
Paleta flexible
Puntiagudo
Rígida
Tipo de mango:
Compacto
Largo
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Estilo de punta Tipo de mango Tamaño de la unidad
15712426 6,41 in Paleta flexible Largo paquete de 500
15722426 2,65 in Los tubos Compacto paquete de 500
15732426 2,795 in Rígida Compacto paquete de 500
15838304 2,756 in Puntiagudo Compacto paquete de 500
15762426 2,744 in Paleta flexible Compacto paquete de 500
15752426 2,63 in Puntiagudo Compacto paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15712426 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX740B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    107.30€ / paquete de 500
    Ahorro 27.70€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente capacidad de absorción
Cabezales CleanFoam lavados fabricados con espuma de poliuretano de celda abierta con 100 poros por pulgada para una excelente capacidad y amortiguación.
  • Hisopos de espuma más limpios disponibles con una capacidad de disolvente y captura de contaminación superiores
  • Procesado por disolvente para niveles muy bajos de residuos no volátiles y de generación de partículas
  • Buena resistencia química—puede utilizarse con disolventes como alcohol isopropílico y con aplicación de lubricantes y otros líquidos
  • Cabezales soldados térmicamente en mangos de polipropileno, sin adherencias contaminantes y fabricados con los materiales más limpios disponibles
  • El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
  • El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
  • Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Estructura Paleta de cabezal flexible, empuñadura larga
Diámetro del mango (imperial) 0,126 in
Longitud (imperial) 6,41 in
Para utilizar con (aplicación) Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, limpieza de áreas rebajadas, eliminación de exceso de materiales, residuos, limpieza de superficies y juntas intersectantes
Color del asa Verde claro
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 3,2mm
Longitud (métrico) 163mm
Longitud del mango (imperial) 5,74 in
Longitud del mango (métrico) 146mm
Material CleanFoam
Tamaño Medio
Grosor (métrico) 5mm
Longitud de la punta (imperial) 0,669 in
Tipo de mango Largo
Longitud de la punta (métrico) 17mm
Anchura de la punta (métrico) 2,3 mm
Anchura de la punta 0,134 in
Diámetro de la punta (métrico) 6,4mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,252 in
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Paleta flexible
Material de la punta Espuma de poliuretano