Learn More
Texwipe™ Hisopos de serie de poliéster Alpha™
Código de producto. 12383775 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
69,5mm
70mm
70,3mm
127,5mm
162,3mm
Estilo de punta:
Amplio
Los tubos
Plano
Rígida
Tipo de mango:
Compacto
Con muescas, largo, con agarre fácil
Largo
Largo y con agarre fácil
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 2500
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta Tipo de mango Tamaño de la unidad
12383775 127,5mm Plano Largo y con agarre fácil paquete de 1000
11312713 127,5mm Plano Con muescas, largo, con agarre fácil paquete de 100
12303785 70,3mm Rígida Compacto paquete de 500
13123743 69,5mm Rígida Compacto paquete de 2500
12313785 70mm Amplio Compacto paquete de 500
11541254 162,3mm Los tubos Largo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12383775 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    531.27€ / paquete de 1000
    Ahorro 513.73€
    49% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El cabezal elástico y de poliéster lavado en sala limpia proporciona un fondo neutro para la muestra obtenida debido a sus elevados niveles de higiene. Los hisopos Texwipe™ Alpha™ son muy recomendados para el muestreo de superficies y el traba
Dos capas de puntas de poliéster AlphaLite™ lavadas en sala limpia y selladas térmicamente en asas de polipropileno.
  • Los materiales ultralimpios del cabezal se han moldeado con precisión para que cada hisopo se construya según tolerancias exactas
  • Sin adhesivos contaminantes
  • Resistencia superior a una amplia gama de productos químicos y disolventes
  • Liberación ultrabaja de iones, partículas y NVR
  • Recomendados para validación de limpieza
  • Excelentes propiedades de capacidad de absorción y de liberación
  • Amplia gama de configuraciones de punta y asa
  • Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
  • Proceso automatizado de gran precisión que garantiza un rendimiento, dimensiones y capacidad de limpieza uniformes El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consta de una bolsa exterior sellada térmicamente y resistente a los disolventes que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos Cada bolsa exterior se ha codificado por lote de manera individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Limpieza puntual de precisión de ranuras, guías, ranuras y otros espacios pequeños, aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, utilización de disolventes (como IPA)
Color del asa Verde claro
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 5,2mm
Longitud (métrico) 127,5mm
Longitud del mango (métrico) 101,8mm
Material Poliéster
Grosor (métrico) 4,2mm
Tipo de mango Largo y con agarre fácil
Longitud de la punta (métrico) 25,7mm
Anchura de la punta (métrico) 3,1mm
Diámetro de la punta (métrico) 12,7mm
Línea de productos Alpha
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Plano
Material de la punta Poliéster tejido