Learn More
WTW™ Celda de conductividad estándar TetraCon™ 325
Código de producto. 10069160
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Epoxi y grafito
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10069160 Epoxi y grafito 1 PCS
1 options
Código de producto. 10069160 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 301960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.00€
    597.00€ / paquete de 1
    Ahorro 134.00€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas células de conductividad para realizar mediciones exactas y fiables en cualquier condición. Las células de conductividad estándar WTW™ TetraCon™ 325 incluyen tecnología de 4 electrodos que las hace insensibles a la contaminación
  • Celda de grafito de 4 electrodos con cable de 1,5 m
  • Sin errores de medición debido a cables, efectos de polarización o cambios en el campo eléctrico periférico
  • Máxima precisión y linealidad
  • Constante de celda estable a largo plazo gracias a los electrodos de grafito
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda 0,475 cm-1
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 90°C
Tipo Celda de conductividad estándar
Diámetro del cuerpo (métrico) 15,3 mm
Longitud del cable (métrico) 1,5 m
Material Epoxi y grafito
Incluye 4 electrodos, sensor de temperatura, cable y conector impermeable de 1,5 m de longitud
Clasificación IP IP68
Modelo TetraCon™ 325