Learn More
Tetraammineplatinum(II) hydroxide solution, Pt 8-11% w/w (cont. Pt)
Product Code. 11326169
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. Quantity unitSize
11326169 5 g 5g
11346169 1 g 1g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11326169
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042918.NB
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 38201-97-7 | H14N4O2Pt | 297.22 g/mol
Tetraammineplatinum(II) hydroxide solution acts as a precursor for a platinum catalyst. It acts as noble metal catalyst which is primarily useful for homogeneous catalysis applications. It is used as a catalyst in hydrogenation, carbonylation, hydroformylation, chiral catalysis reactions and ruthenium dyes. Furthermore, it is used for C-X coupling reaction like Heck, Suzuki and Stille reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38201-97-7
Molecular Formula H14N4O2Pt
Molecular Weight (g/mol) 297.22
MDL Number MFCD00050044
InChI Key VSKCDODNDPOZKS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name platinum(2+) tetraamine dihydroxide
SMILES N.N.N.N.[OH-].[OH-].[Pt++]
Spécification
Color Colorless
Odor Odorless
Linear Formula (NH3)4Pt(OH)2
Quantity 5 g
Solubility Information Miscible with water.
Formula Weight 297.23
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 8 to 11% w/w (cont. Pt)
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Tetraammineplatinum (II) hydroxide solution
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.