Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio sódico-cálcico, sin reborde, pared fina
Código de producto. 17981122 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
10 mL
15 mL
19 mL
23 mL
25 mL
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
13 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17981122 6 mL 75 mm 12 mm paquete de 1000
17961142 10 mL 100 mm 13 mm paquete de 1000
17941142 15 mL 100 mm 16 mm paquete de 1000
17921132 19 mL 125 mm 16 mm paquete de 1000
17931132 23 mL 150 mm 16 mm paquete de 1000
17911132 25 mL 160 mm 16 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17981122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.35€
    40.17€ / paquete de 1000
    Ahorro 3.18€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los tubos de ensayo con fondo redondo son recipientes cilíndricos universales de vidrio de laboratorio que se utilizan, por ejemplo, para reacciones químicas, pretratamientos o para almacenar pequeñas cantidades de líquido.
  • Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación e iniciar así nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio
  • Se utiliza una gran variedad de recipientes, aparatos y equipos para estas tareas
  • Los controles de reacción, series de pruebas y muestras preliminares suelen realizarse en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia extraídas
  • Fabricados en vidrio sódico-cálcico
  • De pared gruesa y, por tanto, muy resistentes mecánicamente
  • li>Disponibles con reborde abalonado o reborde recto
  • Con fondo Redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio sodocálcico
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de tapón No incluido
Tipo de producto Tubo de ensayo
Grosor de pared 0.6 mm