Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio sódico-cálcico, sin reborde, pared fina
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación e iniciar así nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio
- Se utiliza una gran variedad de recipientes, aparatos y equipos para estas tareas
- Los controles de reacción, series de pruebas y muestras preliminares suelen realizarse en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia extraídas
- Fabricados en vidrio sódico-cálcico
- De pared gruesa y, por tanto, muy resistentes mecánicamente li>Disponibles con reborde abalonado o reborde recto
- Con fondo Redondo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Tipo de tapón | No incluido |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
| Mostrar más |