Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo de cal sodada, sin borde, de pared media
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Capacidad (métrico) | 55 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 24 mm |
| Grosor de pared | 1.2 mm |