Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo de cal sodada, sin borde, de pared media
Código de producto. 15802275 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
5 mL
7 mL
10 mL
12 mL
18 mL
22 mL
23 mL
29 mL
35 mL
55 mL
Longitud (métrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15802275 29 mL 150 mm 18 mm paquete de 100
15802265 3 mL 75 mm 10 mm paquete de 100
17901132 5 mL 75 mm 12 mm paquete de 1000
17991142 7 mL 100 mm 12 mm paquete de 1000
17911122 10 mL 100 mm 14 mm paquete de 1000
17921122 12 mL 100 mm 16 mm paquete de 1000
17971142 18 mL 125 mm 16 mm paquete de 1000
17951142 22 mL 150 mm 16 mm paquete de 1000
17901122 23 mL 160 mm 16 mm paquete de 1000
17991132 35 mL 180 mm 18 mm paquete de 100
15812275 55 mL 150 mm 24 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15802275
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo con fondo redondo son artículos de vidrio de laboratorio cilíndricos universales que se utilizan, por ejemplo, para reacciones químicas, pretratamientos o para almacenar pequeñas cantidades de líquido.
  • Vidrio sodocálcico
  • Sin reborde
  • Desechables
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 29 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 18 mm
Grosor de pared 1.0 mm