Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, Boro 5.1, con reborde, pared fina
Código de producto. 17981132 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
21 mL
26 mL
Longitud (métrico):
130 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17981132 21 mL 130 mm paquete de 100
17991112 26 mL 160 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17981132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.85€
    19.31€ / paquete de 100
    Ahorro 1.54€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los tubos de ensayo con fondo redondo son recipientes cilíndricos universales de vidrio de laboratorio que se utilizan, por ejemplo, para reacciones químicas, pretratamientos o para almacenar pequeñas cantidades de líquido.
  • Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación e iniciar así nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio
  • Se utiliza una gran variedad de recipientes, aparatos y equipos para estas tareas
  • Los controles de reacción, series de pruebas y muestras preliminares suelen realizarse en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia extraídas.
  • Fabricados en vidrio borosilicato 5.1
  • De pared gruesa y, por tanto, muy resistentes mecánicamente
  • Con fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 21 mL
Longitud (métrico) 130 mm
Material Vidrio borosilicatado (5.1)
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo
Grosor de pared 0.6 mm