Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio de borosilicato 3.3, sin borde, de pared media
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación e iniciar así nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Se utiliza una gran variedad de recipientes, aparatos y equipos para estas tareas. Los controles de reacción, series de pruebas y muestras preliminares suelen realizarse en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia extraídas.
- Fabricados en vidrio borosilicato 3.3
- De pared gruesa y, por tanto, muy resistentes mecánicamente
- Con fondo redondo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 13 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estériles |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
| Grosor de pared | 1.2 mm |