Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio de borosilicato 3.3, sin borde, de pared media
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Capacidad (métrico) | 21 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Grosor de pared | 1.2 mm |