Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3, con borde rebordeado y pared mediana.
Código de producto. 17931152 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
5 mL
13 mL
17 mL
21 mL
27 mL
53 mL
57 mL
Longitud (métrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17931152 27 mL 150 mm 18 mm paquete de 100
15852285 3 mL 75 mm 10 mm paquete de 100
17921152 5 mL 75 mm 12 mm paquete de 100
17951132 13 mL 100 mm 16 mm paquete de 100
17941132 17 mL 125 mm 16 mm paquete de 100
17901152 21 mL 150 mm 16 mm paquete de 100
17961122 21 mL 160 mm 16 mm paquete de 100
17911152 53 mL 150 mm 24 mm paquete de 50
17971122 57 mL 150 mm 25 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17931152
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo con fondo redondo son artículos de vidrio de laboratorio cilíndricos universales que se utilizan, por ejemplo, para reacciones químicas, pretratamientos o para almacenar pequeñas cantidades de líquido.
  • Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación e iniciar así nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio.
  • Se utiliza una gran variedad de recipientes, aparatos y equipos para este trabajo.
  • Los controles de reacción, series de pruebas y muestras preliminares suelen realizarse en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia extraídas.
  • Fabricados en vidrio borosilicato 3.3
  • De pared gruesa y, por tanto, muy resistentes mecánicamente
  • Con fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 27 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 18 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo
Grosor de pared 1.2 mm