Learn More
Velp Scientifica™ Tubos de ensayo para unidades de digestión
Código de producto. 11715654 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 6
Para utilizar con (equipo):
Digestores DK 20/26, DKL 42/26 y unidades de destilación UDK
Serie DK6/48 y UDK
Unidades de destilación de la serie UDK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad Para utilizar con (equipo)
11715654 42 mm paquete de 3 -
11725654 26 mm paquete de 6 Digestores DK 20/26, DKL 42/26 y unidades de destilación UDK
11900114 48 mm cada uno Serie DK6/48 y UDK
10777925 80 mm cada uno Unidades de destilación de la serie UDK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11715654 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000144
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilita el análisis de nitrógeno y el proceso de determinación de proteínas. Los tubos de ensayo para unidades de digestión Velp Scientifica™ son para su uso con las unidades de digestión Velp Scientifica™ Kjeldahl.
  • Para su uso en la determinación total de nitrógeno Kjeldahl, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico (Devarda), TVBN, sulfitos, fenoles, ácidos volátiles y cianuros
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de ensayo
Capacidad (métrico) 250 mL
Diámetro exterior (métrico) 42 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Cantidad 3 tubos