Learn More
Globe Scientific Test Tubes
Descripción
- Non-sterile
- Molded either from premium-grade polystyrene for clarity, or polypropylene for impact strength and stability to common acids, alkalis, and solvents
- Polystyrene tubes can withstand 3000rcf
- Polypropylene tubes can withstand 5000rcf and are autoclavable and freezable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 8 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Polystyrene |
| Envase | 1000/Cs. |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Tipo de producto | Test Tube |