Learn More
Fisherbrand™ Soportes de espuma para mezcladores Vortex
Código de producto. 11712583 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
19 microtubos
Tubos de 16 mm
Tubos de 29 mm
N.º de posiciones:
4
5
19
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite N.º de posiciones Tamaño de la unidad
11712583 Tubos de 16 mm 5 cada uno
11840992 Tubos de 29 mm 4 cada uno
12365107 19 microtubos 19 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11712583
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sostiene de forma segura tubos de ensayo y viales. Los soportes de espuma Velp Scientifica™ son compatibles con los mezcladores vorticiales Velp Scientifica.
  • Color negro
  • Espuma suave para evitar roturas.
  • Disponibles en diferentes diámetros y capacidades.
Especificaciones
Admite Tubos de 16 mm
Tamaño del tubo 16 mm
Tipo de producto Gradilla de espuma para tubos
Para utilizar con (equipo) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4
N.º de posiciones 5