Learn More
Cepillos para tubos de ensayo con cabeza de nailon
Código de producto. 12881954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12881954 10 paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 12881954 Proveedor PINNACLE Brush N.º de proveedor T664
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con extremo en forma de ventiladorEl cepillo para tubos de ensayo Pinnacle Brush™ con cabeza de nailon limpia a fondo los tubos de ensayo.
  • Con extremo en forma de ventilador
  • Asa de alambre de acero galvanizado
  • Nylon llenar
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para tubos de ensayo
Material del mango Metálica
Diámetro (métrico) 11.5 mm
Para utilizar con (equipo) Adecuado para usar con tubos de ensayo de 10 a 12 mm.
Longitud (métrico) 19 cm
Longitud del cepillo (métrico) 6 cm
Longitud del mango (métrico) 13 cm
Cantidad 10 paq.
Tamaño Circunferencia del cepillo: 5 cm