Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos de tubos de ensayo con punta de hilo de algodón
Código de producto. 12308338
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la cerda (métrico):
15mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la cerda (métrico) Tamaño de la unidad
12308338 15mm -
12318338 25 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12308338 Proveedor Pinnacle Brush™ N.º de proveedor T667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.55€
    15.01€ / paquete de 10
    Ahorro 2.54€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cuenta con punta de hilo de algodón. Los cepillos Pinnacle Brush™ con punta de hilo de algodón tienen un mango de alambre de acero galvanizado.
  • Punta de hilo de algodón
  • Mango metálico
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para tubos de ensayo
Material de las cerdas Fibra
Material del mango Metálica
Diámetro (métrico) 2.5 cm
Diámetro de la cerda (métrico) 15mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo
Longitud (métrico) 19.5 cm
Longitud del cepillo (métrico) 7 cm
Longitud del mango (métrico) 12.5 cm
Cantidad 10 paquete
Tamaño Circunferencia del cepillo: 8 cm