Learn More
ITS Europe™ Tiras de prueba de cloro libre ultra alto
Código de producto. 11732947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50/frasco
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11732947 50/frasco 50 PCS
1 options
Código de producto. 11732947 Proveedor ITS Europe™ N.º de proveedor 480024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.94€
    17.77€ / paquete de 50
    Ahorro 25.17€
    58% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La tecnología patentada proporciona un intervalo muy alto de capacidad de detección de cloro en una cómoda tira reactiva. Las tiras de pruebas para cloro libre ultra alto ITS™ Europe se suministran en un frasco de 50 tiras.
  • Intervalo de detección muy alto.
  • Intervalo de detección: 0 - 750 ppm (mg/l).
  • Diseñado para resistir interferencias de monocloraminas
  • Producto ideal para realizar pruebas en un entorno de procesamiento de alimentos.
  • Perfecto para determinar si se cuenta o no con la cantidad correcta de higienizador.
  • Todos los reactivos están impregnados en la almohadilla de la tira de prueba y no se necesitan productos químicos externos para realizar la prueba de calidad del agua.
  • Tiempo de prueba: 31 segundos.
Especificaciones
Analitos cloro
Nº de pruebas 50
Cantidad 50/frasco
temp 0 - 750 ppm (mg/l)