Learn More
Thermo Scientific™ Temsirolimus, 99+%
A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
285.00€ - 677.65€
| ensayo | ≥99% |
|---|---|
| CAS | 162635-04-3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1030.29g/mol |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Powder |
| Para utilizar con (aplicación) | A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR |
| Descripción | White to Off-white |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15445829
|
Thermo Scientific™
J63654.MC |
100 mg |
753.00€ 677.65€ / 100 miligramos Ahorro 75.35€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15435829
|
Thermo Scientific™
J63654.MB |
25 mg |
285.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15455829
|
Thermo Scientific™
J63654.MF |
50 mg |
506.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| ≥99% | |
| 1030.29g/mol | |
| Powder | |
| White to Off-white |
| 162635-04-3 | |
| -30°C to -10°C | |
| A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR |
Especificaciones
| White to Off-white | |
| Powder | |
| ≥99% | |
| C56H87NO16 |
| -30°C to -10°C | |
| A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR | |
| 162635-04-3 | |
| 1030.29g/mol |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at -20°C