Learn More
Tempshield™ Cryo-Apron™
Código de producto. 11833831
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
91,4 cm
106 cm
122 cm
Longitud (imperial):
36 pulg
42 pulg
48 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
11833831 122 cm 48 pulg cada uno
11853831 91,4 cm 36 pulg cada uno
11823801 106 cm 42 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11833831 Proveedor Tempshield™ N.º de proveedor CA48
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protección contra salpicaduras y el frío en entornos criogénicos y ultrafríos a -196°C.
Protección contra salpicaduras y frío de contacto en ambientes criogénicos y ultrafríos hasta -196 °C.
  • Ligero y estanco al agua
  • Correas ajustables en el cuello y la cintura
  • Todos los delantales miden 24 in. (61 cm) de ancho
  • Color: azul
Especificaciones
Color Azul
Longitud (imperial) 48 pulg
Longitud (métrico) 122 cm