Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Reloj de 5 niveles
Código de producto. 11780879
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 116°C a 138°C
De 143 °C a 166 °C
De 171 °C a 193 °C
De 232 °C a 260 °C
De 60 °C a 82 °C
De 88 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11780879 De 171 °C a 193 °C paquete de 10
11770879 De 143 °C a 166 °C paquete de 10
11740879 De 60 °C a 82 °C 10 PCS
11750879 De 88 °C a 110 °C 10 PCS
11700889 De 232 °C a 260 °C paquete de 10
17777514 De 116°C a 138°C paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11780879 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M05CTHERG6D01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El indicador de umbral irreversible de un solo uso informa de la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Registro permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Económico y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Tamaño del selector (imperial) 0,15 in
    Tamaño del selector (métrico) 14 mm
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automoción, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria del plástico, aplicaciones de la industria alimentaria
    Altura (imperial) 0,55 in
    Altura (métrico) 14 mm
    Rango de humedad Del 40 al 60 %
    Longitud (métrico) 14 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Indicador de temperatura del reloj de 5 niveles 171 °C a 193 °Cmáx (340 °F a 380 °F) Rango 6
    Relleno del termómetro Tecnología de fusión de cera
    Peso (métrico) 9 g
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 0,55 in
    Descripción Thermax Indicador de temperatura del reloj de 5 niveles 171 °C a 193 °Cmáx (340 °F a 380 °F)
    Temperatura máx. (imperial) 380 °F
    Temperatura máxima 193°C
    Temperatura mín. (imperial) 340 °F
    Temperatura mín. (métrico) 171°C
    Intervalo de temperatura (imperial) 340 °F a 380 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) De 171 °C a 193 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares
    Exactitud ± 1 °C
    Subdivisión 171 °C, 177 °C, 182 °C, 188 °C, 193 °Cmáx (340 °F, 350 °F, 360 °F, 370 °F, 380 °F)
    Pantalla 171/177/182/188/193 °C
    Báscula Doble°C (°F)