Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Reloj de 5 niveles
Código de producto. 11770879
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 116 °C a 138 °C
De 143 °C a 166 °C
De 171 °C a 193 °C
De 232 °C a 260 °C
De 60 °C a 82 °C
De 88 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11770879 De 143 °C a 166 °C paquete de 10
11780879 De 171 °C a 193 °C paquete de 10
11740879 De 60 °C a 82 °C 10 PCS
11750879 De 88 °C a 110 °C 10 PCS
11700889 De 232 °C a 260 °C paquete de 10
17777514 De 116 °C a 138 °C paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11770879 Supplier Thermographic Measurements Ltd Supplier No. M05CTHERG5D01P1
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Indicador de umbral irreversible de un solo uso que informa la temperatura más alta alcanzada
  • Respuesta inmediata
  • Récord permanente de la temperatura más alta alcanzada
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Barato y fácil de usar
  • Autoadhesivo
  • Specifications
    Certificaciones/conformidad ISO 9001
    Tamaño del selector (imperial) 0,15 in
    Tamaño del selector (métrico) 14 mm
    Desechables Un solo uso
    Para utilizar con (aplicación) Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automotriz, aeroespacial, acero, metalurgia, industria del plástico y aplicaciones en la industria alimentaria.
    Altura (imperial) 0,55 in
    Altura (métrico) 14 mm
    Rango de humedad 40 a 60%
    Longitud (métrico) 14 mm
    Material Película de poliéster, Adhesivo acrílico
    Tiempo de medición 2 a 5 segundos
    Modelo Thermax Indicador de temperatura del reloj de 5 °niveles 143 C °a 166 °C (290 F a 330 °F) Rango 5
    Relleno del termómetro Tecnología de cera fundida
    Peso (métrico) 9 g
    Tipo de producto Indicador de temperatura irreversible
    Longitud (imperial) 0,55 in
    Descripción Thermax Indicador de temperatura del reloj de 5 °niveles: 143 °C °a 166 °C (290 °F a 330 °F)
    Temperatura máx. (imperial) 330 °F
    Temperatura máxima 166°C
    Temperatura mín. (imperial) 290 °F
    Temperatura mín. (métrico) 143°C
    Intervalo de temperatura (imperial) 290 °F a 330 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) De 143 °C a 166 °C
    Calibrated Sí
    Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos, bombas, sistemas de frenado, bombas de agua, equipos aeronáuticos, equipos militares.
    Exactitud ± 1 °C
    Subdivisión 143 °C, 149 °C, 154 °C, 160 °C, 166 °C (290 °F, 300 °F, 310 °F, 320 °F, 330 °F)
    Pantalla 143/149/154/160/166 °C
    Báscula Dual°C (°F)