Learn More
MAPA Professional Guante térmico de protección TempCook 476
Descripción
- Color principal: Blanco
- Longitud (mm): 450
- ISO CUT Nivel: D
- Riesgos: Corte - Calor - Frío - Líquido - Químico - Alimentario
- Perímetro de la norma alimentaria: EE. UU. (FDA), BfR XXI - Alemania, Decreto Ministerial italiano del 21/03/73, Decreto francés del 05/08/2020
- Material del recubrimiento: Textura de agarre - Nitrilo
- Lavable, resistente a aceites, grasas y productos detergentes principales.
- Libre de silicona para evitar trazas, defectos en chapa metálica y vidrio antes de pintar.
- Protección térmica de hasta 250 °C (a partir de 150 °C, el producto puede volverse más rígido y cambiar el color, pero el rendimiento térmico no se ve afectado).
- La codificación de colores blanco/crema cumple con los estándares de ropa de la industria de la restauración.
- NORMAS:
- Categoría 3
- EN374 : Tipo A - AFGJOT
- EN 388: 4443D
- EN 407: X2XXXX
- EN 511: 111
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Blanco |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes resistentes al calor |
| Tamaño | 9 |
| Modelo | Estándar |
| Temperatura máx. (imperial) | de 250 °C |
| Mostrar más |