Learn More
Buerkle™ Varilla telescópica
Descripción
- Se pueden acoplar diferentes herramientas a la varilla telescópica
- Las herramientas (vaso angular, vaso de precipitado de péndulo, portafrascos, vaso de precipitados de acero inoxidable y red de inmersión) se conectan a la varilla telescópica mediante una práctica unión a presión
- Ideal para el muestreo de baños, tanques, pozos, cursos de agua abierta, etc.
- Se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta 6 m con la varilla telescópica ajustable de aluminio
- Las varillas telescópicas no pueden girarse radialmente, lo que significa un mejor manejo
- Las varillas individuales han sido provistas de un tope de extremo, esto significa que una varilla no puede deslizarse accidentalmente fuera de otra varilla
- Varilla telescópica 5355-0280, modelo extremadamente corto – pero extensible hasta 280 cm. ¡Cabe en cualquier maletero de coche!
- Carcasa de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Varilla telescópica |
| Material | Aluminio |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Incluye | 3 Varillas |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso industrial y tratamiento de agua, ideal para el muestreo de baños, depósitos, ejes, cursos abiertos de agua, se usa con un muestreador telescópico |
| Para utilizar con (equipo) | Vaso angulado Bürkle, vaso de péndulo, portabotellas, vaso de acero inoxidable y red de inmersión |
| Longitud (métrico) | De 165 a 450 cm (ajustable) |