Learn More
Buerkle™ Varilla telescópica
Código de producto. 10040822 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 a 250 cm (ajustable)
De 115 a 300 cm (ajustable)
De 165 a 450 cm (ajustable)
De 175 a 600 cm (ajustable)
De 65 a 120 cm (ajustable)
De 70 a 180 cm
De 95 a 280 cm (ajustable)
Incluye:
2 Varillas
3 Varillas
4 Varillas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
10040822 De 115 a 300 cm (ajustable) 3 Varillas 1 PCS
10396242 De 65 a 120 cm (ajustable) 2 Varillas 1 PCS
10530053 125 a 250 cm (ajustable) 2 Varillas 1 PCS
15376297 De 70 a 180 cm 4 Varillas cada uno
10376292 De 95 a 280 cm (ajustable) 4 Varillas 1 PCS
10182412 De 165 a 450 cm (ajustable) 3 Varillas 1 PCS
10244992 De 175 a 600 cm (ajustable) 4 Varillas 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10040822 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53550300
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sistema de muestreo versátil con herramientas intercambiables para una amplia gama de aplicaciones.
  • Se pueden acoplar diferentes herramientas a la varilla telescópica
  • Las herramientas (vaso angular, vaso de precipitado de péndulo, portafrascos, vaso de precipitados de acero inoxidable y red de inmersión) se conectan a la varilla telescópica mediante una práctica unión a presión
  • Ideal para el muestreo de baños, tanques, pozos, cursos de agua abierta, etc.
  • Se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta 6 m con la varilla telescópica ajustable de aluminio
  • Las varillas telescópicas no pueden girarse radialmente, lo que significa un mejor manejo
  • Las varillas individuales han sido provistas de un tope de extremo, esto significa que una varilla no puede deslizarse accidentalmente fuera de otra varilla
  • Varilla telescópica 5355-0280, modelo extremadamente corto – pero extensible hasta 280 cm. ¡Cabe en cualquier maletero de coche!
  • Carcasa de acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Varilla telescópica
Material Aluminio
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Incluye 3 Varillas
Material de tubo Aluminio
Para utilizar con (aplicación) Uso industrial y tratamiento de agua, ideal para el muestreo de baños, depósitos, ejes, cursos abiertos de agua, se usa con un muestreador telescópico
Para utilizar con (equipo) Vaso angulado Bürkle, vaso de péndulo, portabotellas, vaso de acero inoxidable y red de inmersión
Longitud (imperial) Adjustable from 45.28 in. up to 1.18 in.
Longitud (métrico) De 115 a 300 cm (ajustable)