Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tamices de PFA Chemware™
Código de producto. 10460965
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10460965 1 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10460965 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor D1069101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Chemware™ Los tamices de PFA son resistentes a la mayoría de los productos químicos y son ideales para aplicaciones ultrapuras.
  • No contaminan y son resistentes a la mayoría de los productos químicos
  • Ideales para clasificación de residuos gruesos o drenaje de medios agresivos
  • Ganchos para mango sobre el borde del recipiente para las tareas de drenaje
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de poro 1 mm
Tipo Tamiz
Diámetro exterior (imperial) 3 in, 76 mm
Material PFA
Estándar EE.UU. N.º 16
Tamaño (métrico) Mango de 180 mm de largo
Screen Size Malla 16
Sieve Number 16