Learn More
Fisherbrand™ Quemador de seguridad Teclu con conexión Tétine, apertura de 13 mm
Código de producto. 12872144 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, LPG, Propano
Metano, Gas natural
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de gas Tamaño de la unidad
12872144 Metano, Gas natural cada uno
11709787 Butano, LPG, Propano 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12872144
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Se suministra con un dispositivo de fallo de llama que detiene el suministro de gas al quemador en unos 20 segundos tras el apagado de la llama.
  • Características de seguridad incluidas en el quemador
  • Para su uso con gas natural/metano o butano/propano
  • Apertura de 13 mm de diámetro
  • Con válvula de aguja de control de gas
  • Se incorpora una cámara mezcla cónica especialmente diseñada que permite al quemador emitir una llama muy caliente
  • Adecuado para trabajos de vidrio y soldadura
  • La mezcla de gas y aire se regula ajustando la rueda estriada por debajo del tubo
Spécification
Tipo de producto Quemador de seguridad Teclu
Para utilizar con (equipo) Conexión T-Tine
Tipo de gas Metano, Gas natural
Diámetro (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Vidrierías y soldaduras
Altura (métrico) 150 mm
N.° por paquete 1 unidad
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.