Learn More
Techne™ Termociclador de gradiente 5PrimeG
Permite optimizar las temperaturas de recocido en un experimento con un amplio intervalo de gradiente lineal de 19 a 29 °C. El termociclador de gradiente Bibby Scientific™ Techne™ 5PrimeG proporciona un alto rendimiento, gran calidad de resultados y la máxima flexibilidad.
Descripción
Descripción
  • Gradiente lineal amplio con intervalo de 29 °C que permite optimizar las temperaturas de recocido en un experimento
  • La función de calculadora de gradiente muestra la temperatura para cada una de las 12 columnas, lo que garantiza una fácil replicación de las condiciones térmicas
  • Interfaz de pantalla táctil a color (VGA de 3.5 pulg con pantalla gráfica) para una configuración rápida de programas
  • Los programas se pueden transferir entre instrumentos mediante USB o a un PC
  • Opciones de bloque: 96 x 0.2 ml (compatible con placa con y sin faldón), 60 x 0.5 ml, 384 pocillos y Combi-Block (33 x 0.2 ml y 33 x 0.5 ml)
  • La memoria interna puede almacenar 1000 programas con almacenamiento ilimitado disponible en memoria USB
  • Dimensiones compactas
  • Reactivación automática tras un fallo de alimentación
  • Presión de tapa calefactada ajustable
  • Requisitos eléctricos: de 100 a 230 V, 50-60 Hz, 155 W
Especificaciones:
  • Escala de temperatura de bloque: de 10 ° a 100 °C (retención final de 4 °C)
  • Uniformidad del bloque en 55 °C: <± 0.3 °C
  • Exactitud de temperatura en 55 °C: <± 0.25 °C
  • Temperatura de tapa calefactada ajustable: de 35 °C a 115 °C o desactivado
  • Velocidad de calentamiento máxima: 3.4 °C/s
  • Intervalo de gradiente: de 30 ° a 80 °C
  • Gradiente máximo: 29 °C (19 °C para 384)
  • Gradiente mínimo: 1°C
  • Tipo: 8 x elemento Peltier/bloque
  • L x An x Al: 420 x 240 x 240 mm
  • Peso: 9.4 kg
Garantía
4 years warranty