Learn More
Tebuconazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Tebuconazole is an agricultural azole fungicide which can also inhibit CYP51 with IC50s of 0.9 and 1.3 μM for Candida albicans CYP51 (CaCYP51) and truncated Homo sapiens CYP51 (δ60HsCYP51), respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Tebuconazole |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 107534-96-3 |
| Color | White |
| Quantity | 200 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H22ClN3O |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (162.43 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(C)(C)C(O)(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CN2C=NC=N2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?