Learn More
FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein Antibody (001), Biotin , R&D Systems™
Product Code. 18607221 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
Product Code. Quantity Unit Size
18607221 0.1 mL 0.1mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18607221 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP289897B
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein Monoclonal specifically detects FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 001
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias M-FABP, MP2, myelin P2 protein, P2, peripheral myelin protein 2FABP8
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FABP8/M-FABP/Myelin P2 Protein (NP_002668.1; Ser 2-Val 132).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5375
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.