Learn More
Ley Rubber™ Tapones de corcho cónicos
Código de producto. 12376457 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
19mm
24mm
32mm
Diameter (Metric) Bottom:
11mm
15mm
18mm
Diámetro del área superior (métrico):
14mm
18mm
21mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 1000
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
12376457 24mm 15mm 18mm paquete de 20
12396457 32mm 18mm 21mm paquete de 10
12336477 19mm 11mm 14mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12376457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.59€
    3.87€ / paquete de 20
    Ahorro 1.72€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones de corcho cónicos para su uso en sectores de educación, elaboración casera de cerveza, artes y artesanía.
  • Disponible en una ampliar gama de diferentes tamaños
  • Producto reciclable
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Educación, elaboración casera de cerveza, artes y artesanía
Longitud (métrico) 24mm
Cantidad 20/paq.
Diameter (Metric) Bottom 15mm
Diámetro del área superior (métrico) 18mm
Material Corcho
Tipo de producto Tapón de corcho
Forma Cónico