Learn More
DWK Life Sciences Tapón con precinto cuello ancho, en PP, azul, para frascos con rosca cuadrados en vidrio sodocálcico
Código de producto. 11738011 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 60
Tamaño de la unidad:
10 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
11738011 GL 45 10 PCS
11728011 GL 32 10 PCS
11619808 GL 54 10 PCS
11629808 GL 60 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11738011 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 293032803
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tapón a prueba de manipulación para rosca de frasco de vidrio sodocálcico DIN de boca ancha/forma baja.
Tapón de rosca sin revestimiento de polipropileno azul, a prueba de manipulación para frascos de vidrio sodocálcico de boca ancha/forma baja con rosca DIN.
  • Anillo a prueba de manipulación
  • Sin revestimiento
  • Rosca DIN de forma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte
Material Polipropileno
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Diámetro (métrico) 58 mm