Learn More
IKA™ Instrumento digital de dispersión T 25 de fácil limpieza
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15832817 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 3000 a 25.000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
15832817 De 3000 a 25.000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15832817 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025002560
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Instrumento de dispersión digital de alto rendimiento con control electrónico de la velocidad.
  • Compatible con todas las herramientas S 25.
  • Adecuado para homogeneización de muestras médicas, emulsión de cosméticos o suspensión de recubrimientos.
  • En combinación con un reactor de laboratorio IKA también es posible realizar tareas de dispersión en condiciones de vacío o presión.
  • Limpieza rápida y sencilla de las herramientas de dispersión sin necesidad de desmontarlas
  • El motor sin escobillas garantiza un funcionamiento silencioso y sin levantar polvo.
  • Con interfaz USB para el control y la documentación mediante el software labworldsoft™.
  • Función de temporizador/contador.
  • Mayor seguridad mediante el reconocimiento de herramientas y clase IP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 3000 a 25.000 rpm
Capacidad De 0,001 a 2 L
Pantalla LED
Tensión 220-240/100-120/100 V
Vataje Entrada de motor de 500 W, salida de 400 W
Diámetro (métrico) Brazo de extensión de 13 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 89 x 270 x 161 mm
Longitud (métrico) Brazo de extensión de 160 mm
Requisitos eléctricos 220-240/100-120 V, 50/60 Hz, 500 W
Frecuencia 50/60 Hz
Descripción Control continuo de velocidad
Incluye Interfaz USB
Viscosidad 5000 mPas
Peso (métrico) 3,0 kg