Learn More
IKA Mezclador de inmersión T 25 Digital Ultra-Turrax™
Código de producto. 13326309 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 3000 a 25.000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
13326309 De 3000 a 25.000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 13326309 Proveedor IKA N.º de proveedor 0003725000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2865.46€
    2665.00€ / paquete de 1
    Ahorro 200.46€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezclador de inmersión de alto rendimiento. IKA™ T 25 Digital Ultra-Turrax™ Ofrece un amplio rango de velocidad que permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Control electrónico de velocidad.
  • Protección contra sobrecarga eléctrica
  • Los elementos de dispersión de acero inoxidable se pueden limpiar de forma rápida y sencilla.
  • Los elementos de dispersión desechables de plástico están disponibles en dos tamaños.
  • Pantalla de código de errores
  • Funcionamiento silencioso
  • Clavija EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 3000 a 25.000 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de volumen (métrico) De 1 ml a 2 l
Tipo de tapón Enchufe europeo