Learn More
Socorex™ Dosys™ All-glass Syringes
Resistant borosilicate glass syringes can be sterilized and reused. Socorex™ Dosys™ All-glass Syringes provide a low-cost alternative to disposable plastic syringes and are easy to disassemble for cleaning.
Marca:  Socorex™ 155.0505
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10551713
  • 25.95€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fabricadas de vidrio de borosilicato.
  • Resistencia superior a sustancias químicas, el calor y los golpes.
  • Alternativa de bajo costo a las jeringas de plástico desechables.
  • Émbolo y cilindro con mecánica de precisión.
  • Excelente ajuste y estanqueidad al líquido (no estancos al gas).
  • Graduaciones permanentes de alta visibilidad.
  • Boquillas Luer de vidrio y Luer de metal disponibles.
  • Se puede esterilizar hasta 160 °C.
  • Muy fácil de desmontar y limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Jeringa
3/paq.
Luer Lock
Vidrio, Vidrio (cuerpo), Vidrio (émbolo), Metal (punta)
0,2 ml
0,2 a 5 mL