Learn More
Socorex™ Jeringas de vidrio Dosys™
Código de producto. 10385022
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 5 mL
0,5 A 2 mL
De 0,1 a 1 ml
De 1 a 10 ml
De 1 a 20 ml
De 1 a 30 ml
De 1 a 50 ml
De 10 a 150 ml
De 10 a 200 ml
Tipo de conexión:
Boquilla Luer
Luer Lock
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de conexión Tamaño de la unidad
10385022 De 1 a 10 ml Luer Lock paquete de 3
10477072 0,5 A 2 mL Luer Lock paquete de 3
10029761 De 1 a 20 ml Luer Lock paquete de 2
10131442 De 1 a 50 ml Luer Lock cada uno
10039701 0,2 a 5 mL Boquilla Luer paquete de 3
10324932 De 1 a 20 ml Boquilla Luer paquete de 2
10161342 De 1 a 10 ml Boquilla Luer paquete de 3
10551713 0,2 a 5 mL Luer Lock paquete de 3
11837253 De 0,1 a 1 ml Boquilla Luer paquete de 3
12663275 De 10 a 150 ml Luer Lock cada uno
12673275 De 10 a 200 ml Luer Lock cada uno
15562185 De 1 a 30 ml Boquilla Luer paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10385022 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 155.0510
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las jeringas resistentes de vidrio de borosilicato pueden esterilizarse y reutilizarse. Las jeringas de vidrio Socorex™ Dosys™ ofrecen una alternativa económica a las jeringas de plástico desechables y son fáciles de desmontar para su limpieza
  • Construcción de vidrio de borosilicato.
  • Resistencia superior a sustancias químicas, el calor y los golpes.
  • Alternativa de bajo costo a las jeringas de plástico desechables.
  • Émbolo y cilindro con mecánica de precisión.
  • Excelente ajuste y estanqueidad al líquido (no estancos al gas).
  • Graduaciones permanentes de alta visibilidad.
  • Boquillas Luer de vidrio y Luer de metal disponibles.
  • Se puede esterilizar hasta 160 °C / 320 °F.
  • Muy fácil de desmontar y limpiar.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material De vidrio, Vidrio (cuerpo), Vidrio (émbolo), Metal (punta)
Tipo de producto Jeringa
Graduaciones 0,2 ml
Cantidad 3/paq.
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Tipo de conexión Luer Lock
Graduated Sí