Learn More
PURUS™ Papel sintético para salas limpias
Código de producto. 15773579 Tienda Purus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Tamaño:
A3
A4
Peso (métrico):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Cantidad:
250 hojas/paq., 10 paquetes/caja
250 hojas/paq., 5 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 250
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño Peso (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
15773579 Blanco A4 80 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15713579 Azul A4 80 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15743579 Verde A4 80 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15753579 Rosa A4 80 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15783579 Blanco A4 100 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15793579 Amarillo A4 80 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 10
15763579 Blanco A4 105 gsm 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja paquete de 250
15723579 Azul A3 80 gsm 250 hojas/paq., 5 paquetes/caja paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15773579 Proveedor PURUS™ N.º de proveedor LCIW 2014C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.31€
    219.21€ / paquete de 10
    Ahorro 30.10€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Papel para salas limpias que destaca por su resistencia a la tracción. Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias, el papel PURUS™ para salas limpias proporciona una excelente capacidad de impresión y adhesión térmica del tóne
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y una excelente resistencia al calor para mejorar la eficacia de la impresión y las copias
  • La tecnología patentada de unión produce niveles muy bajos de partículas, residuos no volátiles e iones extraíbles.
  • La exclusiva tecnología de corte de precisión garantiza unas dimensiones y una limpieza uniformes
  • Fabricado en una sala limpia con certificación ISO 4 (Clase 10)
  • Reciclable
  • Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 5 (Clase 10 a Clase 1000)
Especificaciones
Material Sintético
Con renglones No
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 210 x 297 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias de Clase 10 a Clase 1000
Papel normal Sí
Tipo de producto Papel para salas limpias
Cantidad 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja
Tamaño A4
Peso (métrico) 80 gsm