Learn More
MedLine Hisopos de algodón en tubos de polipropileno
Código de producto. 11512483
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Tamaño de la unidad
11512483 paquete de 500
1 options
Código de producto. 11512483 Proveedor MedLine N.º de proveedor 300261.2
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utiliza estos hisopos para tomar muestras. Los hisopos en tubos de polipropileno tienen una cabeza redonda, compacta y resistente a la destrozación.
  • Hisopos secos estériles suministrados en un tubo de polipropileno de fondo redondo a prueba de golpes
  • Esterilizado con óxido de etileno
  • Producido bajo estrictas normas ISO Normas 9002/EN 29002
  • Marca CE n.º 98 06 0119, Clase II A
Especificaciones
Incluye Todos los hisopos tienen una cabeza redonda, compacta y resistente a las roturas para la extracción de muestras.
Certificaciones/conformidad ISO 9002/EN 29002, marcado CE nº 98 06 0119, ISO 9002/EN 29002, con marcado CE, n.º .98 06 0119
Color Liso
Diámetro de la punta (métrico) 5 mm, 2.5mm
Grado Clase II A
Tipo de cabezal Los hisopos tienen un cabezal redondo, compacto y resistente a los desgarros para la toma de muestras.
Longitud (métrico) 150mm
Cantidad Paquete de 500
Esterilidad Estéril
Material del mango Eje de poliestireno
Tipo de producto Hisopo de tubo
Material de la punta Algodón
N.° por paquete 500