Learn More
Anillos de estanqueidad SVL™ para uniones deslizantes
Código de producto. 12607245
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,0 a 4,4 mm
De 11,6 a 12,4 mm
De 13,6 a 14,4 mm
De 15,6 a 16,4 mm
De 17,6 a 18,4 mm
De 19,5 a 20,5 mm
De 21,5 a 22,5 mm
De 29,2 a 30,8 mm
De 31,2 a 32,8 mm
De 5,6 a 6,4 mm
De 6,6 a 7,4 mm
De 7,6 a 8,4 mm
De 9,6 a 10,4 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12607245 De 13,6 a 14,4 mm 10 PCS
12043133 De 6,6 a 7,4 mm cada uno
10105674 De 6,6 a 7,4 mm paquete de 10
12517816 De 17,6 a 18,4 mm paquete de 10
10287774 De 31,2 a 32,8 mm paquete de 10
10739365 De 21,5 a 22,5 mm paquete de 10
10442205 De 7,6 a 8,4 mm 10 PCS
10635905 4,0 a 4,4 mm paquete de 10
15971631 De 5,6 a 6,4 mm paquete de 10
10645905 De 5,6 a 6,4 mm paquete de 10
12033133 De 5,6 a 6,4 mm cada uno
10146444 De 15,6 a 16,4 mm paquete de 10
10319944 De 9,6 a 10,4 mm paquete de 10
10379984 De 11,6 a 12,4 mm paquete de 10
10014464 De 19,5 a 20,5 mm paquete de 10
11943889 De 29,2 a 30,8 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 12607245 Proveedor SVL N.º de proveedor 70124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.30€
    110.90€ / paquete de 10
    Ahorro 134.40€
    54% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Add to basket
Fabricados con caucho de silicona y recubiertos de PTFE para ofrecer protección contra la erosión química. Los anillos de sellado SVL™ para uniones deslizantes son ideales para la inserción de termómetros y tubos de cristal en un sistema SVL™. Hay disponible una amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm.
  • Anillos de sellado diseñados para proporcionar una junta deslizante
  • Ideales para la inserción de termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™
  • Anillos de sellado fabricados con caucho de silicona y revestidos con PTFE para proteger frente a la erosión química
  • Amplia gama de tamaños para su uso con tubos de 4,0 a 32,8 mm
Specifications
Diámetro interior (métrico) De 13,6 a 14,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Juntas de rótula y uniones deslizantes
Para utilizar con (equipo) Cuerpo de vidrio 721-03
Tamaño de junta 22
Material Caucho de silicona, PTFE (cubierta)
Tipo Anillo de sellado