Learn More
Llave de PTFE SVL™
Código de producto. 15747967
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15747967 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
1 options
Código de producto. 15747967 Proveedor SVL N.º de proveedor 72053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.92€
    45.95€ / paquete de 1
    Ahorro 7.97€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La llave de PTFE SVL™ está diseñada para usarse con llaves de paso Torion.
  • Para usarse con llave de paso Torion con patrón de ángulo recto
  • Atornillado en el conector Torion roscado, para abrir y cerrar la llave de paso
Especificaciones
Tipo Llave de paso
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Llaves de paso Torion 722-43