Learn More
SVL™ Cabezales de agitadores SVL™ para ejes agitadores SVL™
Código de producto. 11937298
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
19/26
29/32
30
45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11937298 29/32 cada uno
15527730 30 paquete de 5
15537730 19/26 paquete de 5
15557730 45/40 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11937298 Fournisseur SVL™ Code fournisseur 58809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.35€
    208.18€ / paquete de 1
    Ahorro 282.17€
    57% Descuento
Afficher toutes les promotions
Fecha estimada de envoi: 13-05-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Diseñado para aceptar ejes de agitador SVL™ con superficies de vidrio esmerilado.
  • Vidrio de borosilicato completo con accesorios
  • Prensaestopas fabricados de polímero a base de PTFE que es autolubricante y resistente a la corrosión
  • Dos tipos disponibles: Con rosca SVL™ para permitir la conexión a matraces SVL™, con cono de vidrio esmerilado Quickfit™ para permitir la conexión a matraces Quickfit™
Spécification
Junta cónica estándar 29/32
Material Vidrio de borosilicato
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.